Merck
604690
Sigma-Aldrich
L-Glutamin-5-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
H2N13CO(CH2)2CH(NH2)CO2H
Molekulargewicht:
147.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N[C@@H](CC[13C](N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i4+1
InChIKey
ZDXPYRJPNDTMRX-MYXYCAHRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Céline A Schoonjans et al.
Journal of clinical medicine, 9(10) (2020-10-21)
Targeting endothelial cell (EC) metabolism should impair angiogenesis, regardless of how many angiogenic signals are present. The dependency of proliferating ECs on glucose and glutamine for energy and biomass production opens new opportunities for anti-angiogenic therapy in cancer. The aim