Merck
767964
Sigma-Aldrich
Zellfreie Aminosäurenmischung - 13C, 15N
5-100 mM in water, 98 atom % 15N, 98 atom % 13C
Größe auswählen
1 EA
CHF 390.00
CHF 390.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 390.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.12
CHF 390.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Form
liquid
Konzentration
5-100 mM in water
Methode(n)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Dieses Produkt eignet sich als Quelle für mit stabilen Isotopen markierte Aminosäuren bei der zellfreien Proteinsynthese. Erwägen Sie für Massenspektrometrieanwendungen Produkt 909653, Mit stabilen isotopen markierte Aminosäurenmischung für die Massenspektrometrie.
Das Produkt kann aufgrund der relativ hohen Konzentration von Tyrosin trüb erscheinen. Nach der Verdünnung zum Gebrauch sollte die Lösung klar sein.
Verpackung
1 ml wässrige Lösung aller 20 Aminosäuren.
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann je nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotopen.
Hinweis zur Analyse
Die Aminosäurenkonzentrationen variieren nach Charge. Bitte beziehen Sie sich auf das Analysenzertifikat der spezifischen Charge.
Ungefähre Konzentrationen (mM):
ASP 60
THR 35
SER 35
GLU 40
PRO 20
GLY 100
ALA 100
VAL 40
MET 10
ILE 30
LEU 45
TYR 10
PHE 16
HIS 5
LYS 15
ARG 10
GLN 20
ASN 20
TRP 20
CYS 20
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Estelle Couradeau et al.
Nature communications, 10(1), 2770-2770 (2019-06-27)
The ability to link soil microbial diversity to soil processes requires technologies that differentiate active microbes from extracellular DNA and dormant cells. Here, we use BONCAT (bioorthogonal non-canonical amino acid tagging) to measure translationally active cells in soils. We compare
Preparation of amino acid mixtures for cell-free expression systems
Caschera, F., Noireaux, V
Biotechniques, 58, 40-43 (2015)
Zhenzhen Liu et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1124, 72-81 (2019-06-10)
A simple and fast LC-MS/MS method was developed and validated for simultaneous quantification of 20 proteinogenic l-amino acids (AAs) in a small volume (5 μL) of mouse plasma. Chromatographic separation was achieved on an Intrada Amino Acid column within 13 min via
Sara Calhoun et al.
Communications biology, 4(1), 333-333 (2021-03-14)
Microalgae efficiently convert sunlight into lipids and carbohydrates, offering bio-based alternatives for energy and chemical production. Improving algal productivity and robustness against abiotic stress requires a systems level characterization enabled by functional genomics. Here, we characterize a halotolerant microalga Scenedesmus
Filippo Caschera et al.
BioTechniques, 58(1), 40-43 (2015-01-22)
Here we present a procedure for preparing amino acid mixtures--having both the desired composition and a physiological pH--at high concentrations for cell-free expression systems. Up to 2.1 mg/mL of active protein was synthesized in batch mode reactions with an all