Merck
316830
Sigma-Aldrich
Harnstoff-15N2
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonym(e):
15N-markierter Harnstoff, Karbamid-15N2, Kohlensäurediamid-15N2
Größe auswählen
250 MG
CHF 181.00
1 G
CHF 607.00
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 181.00
1 G
CHF 607.00
About This Item
Lineare Formel:
H215NCO15NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Harnstoff-15N2 angereichert mit Isotop 15N.
Anwendung
Harnstoff-15N2 wird verwendet:
  • in der Landwirtschaftsforschung zum Nachweis der Stickstoffaufnahme oder der Denitrifikation und Auswaschungsverlusten des Boden-N-Vorrats mittels „Added Nitrogen Interaction“ (ANI-Effekt)
  • im Gartenbau bei großflächigen Markierungen von Bäumen zum Nachweis von Stickstoff aus 15N-markierten Blättern
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Melissa Scholefield et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 14, 711396-711396 (2021-11-10)
Widespread elevations in brain urea have, in recent years, been reported in certain types of age-related dementia, notably Alzheimer's disease (AD) and Huntington's disease (HD). Urea increases in these diseases are substantive, and approximate in magnitude to levels present in
Xu Zhao et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 64(15), 3017-3024 (2016-03-30)
The nitrogen (N) isotope method reveals that application of fertilizer N can increase crop uptake or denitrification and leaching losses of native soil N via the "added N interaction". However, there is currently little evidence of the impact of added
Sungchul Kim et al.
Nature, 579(7797), 141-145 (2020-02-23)
CRISPR-Cas immunity protects prokaryotes against invading genetic elements1. It uses the highly conserved Cas1-Cas2 complex to establish inheritable memory (spacers)2-5. How Cas1-Cas2 acquires spacers from foreign DNA fragments (prespacers) and integrates them into the CRISPR locus in the correct orientation