Merck
487813
Sigma-Aldrich
Essigsäureanhydrid-1,1′-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
13C Labeled acetic anhydride
Größe auswählen
500 MG
CHF 460.00
CHF 460.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 460.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH313CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 460.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.39 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-73 °C (lit.)
Dichte
1.101 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
C[13C](=O)O[13C](C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i3+1,4+1
InChIKey
WFDIJRYMOXRFFG-CQDYUVAPSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)