Merck
293164
Sigma-Aldrich
Acetylchlorid-13C2
99 atom % 13C
Größe auswählen
250 MG
CHF 281.00
1 G
CHF 1’060.00
CHF 281.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 281.00
1 G
CHF 1’060.00
About This Item
Lineare Formel:
13CH313COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 281.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Selbstzündungstemp.
1353 °F
Expl.-Gr.
19 %
Brechungsindex
n20/D 1.389 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-112 °C (lit.)
Dichte
1.130 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH3][13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1,2+1
InChIKey
WETWJCDKMRHUPV-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)