Fortfahren mit
175668
Acetylchlorid-d3
99 atom % D
Synonym(e):
Trideuteroacetyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 221.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 327.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CD3COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.52
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
242-925-4
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
liquid
CHF 221.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4.97 psi ( 20 °C)
isotopic purity
99 atom % D
assay
99% (CP)
form
liquid
autoignition temp.
1353 °F
expl. lim.
19 %
technique(s)
protein expression: suitable
refractive index
n20/D 1.3865 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
InChI key
WETWJCDKMRHUPV-FIBGUPNXSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
607517176567293164
description
99 atom % D
description
98 atom % D, 99 atom % 13C
description
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
description
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % D
isotopic purity
≥99 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
-
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+3
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+2
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)