Merck
91204
Supelco
Essigsäureanhydrid
for GC derivatization, LiChropur, ≥99.0%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.09
Beilstein:
385737
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
for GC derivatization
LiChropur
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
629 °F
Expl.-Gr.
10.3 %
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Abdampfrückstand
≤0.003%
Brechungsindex
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−73 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: slightly soluble
Dichte
1.08 g/mL (lit.)
SMILES String
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChIKey
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die Acylierung, eine Alternative zur Silylierung, ermöglicht durch die Einwirkung einer Carbonsäure oder eines Derivats die Umwandlung von aus aktiven Wasserstoffen (-OH, -SH und -NH) bestehenden Verbindungen in Ester, Thioester und Amide. Die den halogenierten Kohlenstoffen benachbarte Carbonylgruppe begünstigt ein verbessertes Ansprechen des Elektroneneinfangdetektors (ECD). Die Acylierung bietet mehrere Vorteile:
  • Sie erhöht die Stabilität von Verbindungen, indem sie instabile Gruppen schützt.
  • Sie kann Flüchtigkeit auf Substanzen mit mehreren polaren Gruppen wie zum Beispiel Kohlenhydrate oder Aminosäuren übertragen, so dass diese nicht flüchtig sind und sich im Allgemeinen beim Erhitzen zersetzen.
  • Sie ermöglicht Trennungen, die mit underivatisierten Verbindungen nicht möglich sind.
  • Mit einem ECD sind Verbindungen in sehr geringen Mengen nachweisbar.
Essigsäureanhydrid ist ein Reagenz, das zur Bildung von fragmentierungsregelnden Derivaten für die GC-/MS-Analyse verwendet wird.
Essigsäureanhydrid ist ein Veresterungsmittel, das für Metalle korrosiv ist. Es ist eine farblose Flüssigkeit mit einem starken essigähnlichen Geruch. Es wird hauptsächlich bei der Herstellung von Kunststoffen, Fasern, Pharmazeutika, Farbstoffen und Sprengstoffen verwendet.
Anwendung
Weitere Informationen sind in den Produktinformationen zu finden.
Geeignet für die Derivatisierung von Acetyl, Acetaminophen, Alkoholen, Aldosen und teilmethylierten Aldosen, Aldosteron, Aminen, Aminosäuren, Aminozuckern (in Polysacchariden), Aminozuckermethylglykosiden, 2-Amino-2-deoxyhexosen, Arginylpeptiden, Arylsulfatestern, Gallensäuren, Carbamaten, Carbohydraten, Cerebrosiden, Cystin und Cystein (in Peptiden), Desmethyldoxepin, 3,4-Dihydroxyphenylglykol, Östrogenen, Glycitolen, Hexopyranosiden, Hexosaminen, Hydroxamsäuren, Hydroxyaminen, n-Hydroxycarbamaten, Hydroxysteroiden, Inositolen, 4-Methoxy- und 3,4-Dimethoxyphenethylamin, Methylester, Methyl(methyl-O-methyl-a-D-glucopyranosid)uronaten, Nukleosiden, Nukleosidbasen und -zuckern, teilmethylierter Pentose und Hexose, Peptiden, Phenolalkylaminen, Phenylethylaminen, Polysaccharidbestandteilen, den Postaglandinen A, B und E, Serotonin, Sialinsäuren, Zuckern, natürlichen Zuckern und Tryptamin.
Sonstige Hinweise
Reagenz für Essigsäureanhydrid, Acetyl, n-Acetyl, n-Acetyl-n, o-Acetyl, Acetat, Aldononitril-Acetat, Aminoglycitol-Acetat, Arylacetat, Permethylacetyl, Methylester, Trifluoracetyl, Bis-Trimethylsilyl, Trimethylsilyl-Polyaminoalkohol und O-Trimethylsilyl (TMS).
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Khatereh Bahrpaima et al.
Biomolecules, 9(8) (2019-08-23)
In this work, 1-carboxypropyled (1-CPRLS) and 5-carboxypentyled lignosulfonates (5-CPELS) were synthesized using 2-chlorobutanoic acid and 6-chlorohexanoic acid as carboxylate group donors via SN1 and SN2 mechanisms, respectively. 1-Carboxypropyl and 5-carboxypentyl lignosulfonates with the charge densities of -3.45 and -2.94 meq
J M Mee et al.
Biomedical mass spectrometry, 4(3), 178-181 (1977-06-01)
A quantitative analysis of amino acids in microsamples of dried blood spots by chemical ionization mass spectrometry has been developed. Isotope ratio determination was used as the quantitating technique via multiple labelled internal standards. This procedure yields excellent precision and
Lakshmi Pillai-Kastoori et al.
PLoS genetics, 10(7), e1004491-e1004491 (2014-07-11)
Ocular coloboma is a sight-threatening malformation caused by failure of the choroid fissure to close during morphogenesis of the eye, and is frequently associated with additional anomalies, including microphthalmia and cataracts. Although Hedgehog signaling is known to play a critical
David G Simmons et al.
BMC genomics, 9, 352-352 (2008-07-30)
The Prolactin (PRL) hormone gene family shows considerable variation among placental mammals. Whereas there is a single PRL gene in humans that is expressed by the pituitary, there are an additional 22 genes in mice including the placental lactogens (PL)
Maciej Podgórski
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 27(8), 748-754 (2011-04-26)
In this study acetyloxypropylene dimethacrylate was synthesized and proposed as an alternative monomer for triethyleneglycol dimethacrylate (TEGDMA) in dental mixtures. The monomer was prepared by the reaction of glycerol dimethacrylate with acetic anhydride. The exchange reaction was carried out in