Merck
480258
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en, Verbindung mit p-Toluolsulfonsäure (1:1)
Synonym(e):
1,8-diazabicyclo[5.4.0]undecene-7 p-toluenesulfonate, DBU p -toluenesulfonate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.44
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
mp (Schmelzpunkt)
70.9-90.7 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.C2CCN3CCCN=C3CC2
InChI
1S/C9H16N2.C7H8O3S/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-8H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChIKey
VAIAHWBLSPENDF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Polymerization catalyst.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)