466271
Calciumperoxid
75%, −200 mesh
Synonym(e):
Calcium dioxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
75%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Partikelgröße
−200 mesh
mp (Schmelzpunkt)
>365 °C
SMILES String
[Ca++].[O-][O-]
InChI
1S/Ca.O2/c;1-2/q+2;-2
InChIKey
LHJQIRIGXXHNLA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges