372862
Natriumperborat Monohydrat
powder, 20-100 mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Konzentration
10.3-11.4% B (by NaOH, titration)
Partikelgröße
20-100 mesh
SMILES String
[Na+].[H]O[H].[O-]B1OO1
InChI
1S/BO3.Na.H2O/c2-1-3-4-1;;/h;;1H2/q-1;+1;
InChIKey
VBLJKTBPWITVTE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis