415200
Strontiumperoxid
98%
Synonym(e):
Strontium dioxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dichte
4.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O1O[Sr]1
InChI
1S/O2.Sr/c1-2;/q-2;+2
InChIKey
UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.