451711
Calciumoxid
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Kalk gebrannt, Ätzkalk
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: calcium
bp
2850 °C (lit.)
Dichte
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
InChIKey
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.