Merck
442593
Sigma-Aldrich
Tris(pentafluorphenyl)boran
greener alternative
95%
Synonym(e):
Perfluorotriphenylboron
About This Item
Lineare Formel:
(C6F5)3B
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
126-131 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(B(c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F
InChI
1S/C18BF15/c20-4-1(5(21)11(27)16(32)10(4)26)19(2-6(22)12(28)17(33)13(29)7(2)23)3-8(24)14(30)18(34)15(31)9(3)25
InChIKey
OBAJXDYVZBHCGT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
B(C6F5)3 ist eine Lewis-Säure, die stärker als ihr anorganisches Ausgangsmolekül BF3 ist. Im Gegensatz zu den bekannten Lewis-Säuren, die Pentafluoride der schwereren Elemente der Gruppe 15, weist B(C6F5)3 keine oxidierenden Eigenschaften auf. B(C6F5)3 bildet Addukte mit neutralen und schwächeren Lewis-Basen. B(C6F5)3 ist dazu in der Lage, an Metalle gebundene anionische Liganden leicht zu akzeptieren.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der katalytischen Effizienz verbessert. Weitere Informationen finden sie hier.
Anwendung
Ein vielseitiges Reagens, das häufig bei der Herstellung von d0-Aren[1] und anderen Organometallkomplexen[2][3], die sich als Polymerisationskatalysatoren eignen, eingesetzt wird.
Wird mit Tri-tert-butylphosphin (570958) verwendet, um die heterolytische Spaltung von molekularem Wasserstoff bei Raumtemperatur und einer atm Druck zu untersuchen.[4]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ein vielseitiges Reagens, das häufig bei der Herstellung von d0-Aren und anderen Organometallkomplexen, die sich als Polymerisationskatalysatoren eignen, eingesetzt wird.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Dan Voicu et al.
ChemSusChem, 8(24), 4202-4208 (2015-11-27)
Separation of gaseous olefins and paraffins is one of the most important separation processes in the industry. Development of new cost-effective technologies aims at reducing the high energy consumption during the separation process. Here, we took advantage of the reaction
Berthold Wegner et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 7(17), 2001322-2001322 (2020-10-01)
Molecular doping allows enhancement and precise control of electrical properties of organic semiconductors, and is thus of central technological relevance for organic (opto-) electronics. Beyond single-component molecular electron acceptors and donors, organic salts have recently emerged as a promising class
Journal of the American Chemical Society, 118, 10008-10008 (1996)
Hans Fuhrmann et al.
Inorganic chemistry, 35(23), 6742-6745 (1996-11-06)
The reaction of trimethylsilyl-substituted 2-aminopyridines with mixed chloro(dialkylamido)metal complexes (titanium and zirconium) leads via amine elimination to octahedral group 4 metal complexes that contain amine, amido, and aminopyridinato ligands. The X-ray crystal structure analyses of (4-Me-TMS-APy)(NMe(2))(HNMe(2))TiCl(2) (1) (crystallographic data: P2(1)/c
Organometallics, 15, 3600-3600 (1996)
Artikel
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf