Merck
542571
Supelco
Amberlyst® A26 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-50 mesh
Größe auswählen
100 G
CHF 108.00
1 KG
CHF 530.00
CHF 108.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 108.00
1 KG
CHF 530.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
CHF 108.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Amberlyst® A26 Hydroxid-Form, hydroxide form
Qualitätsniveau
Form
beads
Konzentration
1 N in NaOH (Regenerant concentration)
Parameter
60 °C OH- form max. temp.
Feuchtigkeit
66-75%
Methode(n)
LPLC: suitable
Bett T
≥24 in.
Oberflächenbereich
~30 m2/g
Verunreinigungen
45-65% (moisture)
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Aktive Matrixgruppe
quaternary ammonium functional group
Partikelgröße
16-45 mesh
560-700 μm
Porengröße
0.30 mL/g pore volume
400 Å mean pore size
Kapazität
0.8 meq/mL by wetted bed volume
Schüttdichte
41 lb/cu.ft
Trenntechnik
anion exchange
Anwendung
Stark basisches (Typ I) Anionentauscherharz, das zum Entfernen von Übergangsmetallkomplexen und Mercaptanen aus Kohlenwasserstoffen eingesetzt wird. Es entfernt Säuren aus unpolaren Lösungsmitteln und entsäuert Phenol-Aceton-Lösungen. Seine poröse Struktur macht es zu einem guten polymeren Katalysator in nicht wässrigen und wässrigen Medien; es hat keine pH-Beschränkungen.
Stark basisches, makroporöses Harz mit quaternärer Amin-Funktionalität, das zur Katalyse der Aldolkondensation verwendet wird. Sinnvoll in wässrigen und nicht wässrigen Medien, um anionische Übergangsmetallkomplexe, Mercaptane und Säuren von Kohlenwasserstoffen und anderen unpolaren Lösungsmitteln zu trennen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Inert in starken Säuren, konzentrierten Aldolen, aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen, Alkoholen, Ethern und anderen gebräuchlichen Lösungsmitteln
Maximale Arbeitstemperatur 60°C.
Rechtliche Hinweise
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of cadmium by flow injection atomic absorption spectrometry with cold vapor generation by a tetrahydroborate-form anion-exchanger.
Chuachuad, Wipharat, and Julian F. Tyson.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 20, 273-281 (2005)
Hua Zhao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(6), 1908-1916 (2011-02-02)
The enzymatic preparation of biodiesel has been hampered by the lack of suitable solvents with desirable properties such as high lipase compatibility, low cost, low viscosity, high biodegradability, and ease of product separation. Recent interest in using ionic liquids (ILs)
Kuo-Ching Mei et al.
ACS nano, 14(10), 13343-13366 (2020-09-18)
We developed a custom-designed liposome carrier for codelivery of a potent immunogenic cell death (ICD) stimulus plus an inhibitor of the indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO-1) pathway to establish a chemo-immunotherapy approach for solid tumors in syngeneic mice. The carrier was constructed
Verwandter Inhalt
Research spans transition-metal catalysis, boron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable methods.