Wichtige Dokumente
423041
2-Dimethylamino-2-methylpropanol -Lösung
80% in H2O, technical grade
Synonym(e):
DMAMP-80™
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
80% in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.44
bp
61 °C/20 mmHg
Dichte
0.91 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
CN(C)C(C)(C)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,5-8)7(3)4/h8H,5H2,1-4H3
InChIKey
XRIBIDPMFSLGFS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - Tag closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - Tag closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?