Merck
421359
Sigma-Aldrich
MERPOL® SH Tensid
Größe auswählen
250 ML
CHF 68.80
CHF 68.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 68.80
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 68.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
Übergangstemp.
cloud point 48 °C (2 wt. % aqueous solution)
Dichte
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12
Anwendung
Nonionic, ethylene oxide condensate. General purpose detergent and wetting agent.
Rechtliche Hinweise
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
96.1 - 100.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35.6 - 37.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)