Merck
282103
Sigma-Aldrich
Triton X-100 reduziert
Synonym(e):
Polyoxyethylen-(10)-isooctylcyclohexylether
Größe auswählen
5 G
CHF 121.00
25 G
CHF 432.00
CHF 121.00
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 121.00
25 G
CHF 432.00
About This Item
Lineare Formel:
4-(C8H17)C6H10(OCH2CH2)nOH, n~10
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 121.00
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
Dichte
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)CC(C)(C)C1CCC(CC1)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H56O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h25-26,29H,6-24H2,1-5H3
InChIKey
QQJNBKDKLMCALZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Reduziertes Triton X-100 ist ein vielseitiges nichtionisches Tensid mit einer hydrophilen Polyethylenoxidkette, das häufig als Labordetergerns verwendet wird. Seine Anwendungen umfassen verschiedene Bereiche, darunter Zellbiologie und biochemische Forschung. Dieses Detergens wird häufig für Aufgaben wie die Zelllyse zur Extraktion von Proteinen oder Organellen, zur Permeabilisierung der Membranen lebender Zellen und als entscheidende Komponente in Lysepuffern eingesetzt. Triton X-100 spielt eine wichtige Rolle bei der Isolierung von Lipid-Rafts und trägt zu einer verbesserten Löslichkeit und Dispergierbarkeit von Substanzen bei. Mit einem reduzierten Polyoxyethylengehalt von ca. 10 weist Triton X-100 ausgezeichnete Benetzungseigenschaften auf und erleichtert die Emulgierung.
In der biochemischen und zellbiologischen Forschung ist Triton X-100 entscheidend für die Solubilisierung membrangebundener Proteine und die Isolierung von Lipid-Rafts. Seine einzigartigen Eigenschaften ermöglichen die Erhaltung der nativen Konformation von Proteinen, die aus zellulären Membranen in Lösung gewonnen werden. Reduziertes Triton X-100 wird durch die vollständige Hydrierung des Benzolteils von TX-100 zu einem Cyclohexan-Derivat gewonnen. Diese modifizierte Version, RTX-100, hat nachweislich das Potenzial zur Verbesserung der Enzymverdauung und zur Beeinflussung der Photoisomerisierung von Bacteriorhodopsin, was ihre Vielseitigkeit und ihren Nutzen in der Spitzenforschung demonstriert.
Triton X-100, reduziert (RTX-100), entsteht, wenn die Benzol-Einheit von TX-100 vollständig zu einem Cyclohexan-Derivat hydriert wird. RTX-100 kann den Enzymverdau verbessern und übt außerdem eine Wirkung auf die Photoisomerisation von Bakteriorhodopsin aus.[1]
Anwendung
Triton X-100, reduziert, wird wie folgt verwendet:
  • als Komponente von LB-TT für die Extraktion von Gesamtprotein aus Rattenhirn[2]
  • im ADP-Glo-Assay und Cytophos-Adenosin-Triphosphatase(ATPase)-Assay[3]
  • in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) für die Permeabilisierung von Fibroblasten in der 5′-Ethinyluridin-Färbung, Immunfluoreszenz und Immunmarkierung[4]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Nichtionisches Tensid
  • Reduzierter Polyoxyethylengehalt (~10)
  • Verbessert die Löslichkeit und Dispergierbarkeit von Substanzen
  • Hervorragende Benetzungseigenschaften
  • Verbessert die Emulgierung
  • Hochreines Produkt für Forschungsanwendungen
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S J Milder et al.
Biochemistry, 30(7), 1751-1761 (1991-02-19)
Time-resolved difference spectra have been obtained for the photocycle of delipidated bacteriorhodopsin monomers (d-BR) in six different detergent micelle environments that were prepared by two new detergent-exchange techniques. A global kinetic analysis of the photocycle spectra for d-BR in each
J Fernandez et al.
Analytical biochemistry, 218(1), 112-117 (1994-04-01)
An improved and simplified procedure for enzymatic digestion of proteins bound to polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes for obtaining internal protein sequence data is presented. This improved procedure is compatible with various enzymes (trypsin, endoproteinase Lys-C, endoproteinase Glu-C, and clostripain) and
Electrodilatometry 5: Triton X-100 (reduced form) in cyclohexane
Rappon M and Lin SE
Journal of Molecular Liquids, 116(3), 125-130 (2005)
Yoshinori Masuo et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 829, 505-530 (2012-01-11)
Mechanisms underlying behavioral abnormalities of patients with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) disorder are still unknown. It is worth clarifying alterations in the brain of animal models for ADHD. The animals with neonatal treatment with 6-hydroxydopamine (6-OHDA) and congenic wiggling (Wig)
Yingying Xu et al.
Cell reports, 29(4), 800-809 (2019-10-24)
Cockayne syndrome (CS) is a rare genetic neurodevelopmental disorder, characterized by a deficiency in transcription-coupled subpathway of nucleotide excision DNA repair (TC-NER). Mutation of the Cockayne syndrome B (CSB) gene affects basal transcription, which is considered a major cause of