Merck
P1754
Sigma-Aldrich
TWEEN® 80
TWEEN® 80
viscous liquid
Synonym(e):
TWEEN® 80, POE (20) Sorbitanmonooleat, Polyethylenglycolsorbitanmonooleat, Polyoxyethylen-Sorbitan-Monooleat, Polysorbat 80
Größe auswählen
25 ML
CHF 39.40
500 ML
CHF 104.00
1 L
CHF 165.00
1 GAL
CHF 450.00
CHF 39.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 39.40
500 ML
CHF 104.00
1 L
CHF 165.00
1 GAL
CHF 450.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
NACRES:
NA.21
CHF 39.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
Porcine (tallow)
bovine (tallow)
Qualitätsniveau
Beschreibung
non-ionic
Form
viscous liquid
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 79,000
average mol wt 1310
Zusammensetzung
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
Aggregatnummer
60
CMC
0.012 mM (20-25°C)
Viskosität
400-620 mPa.s
Übergangstemp.
cloud point 65 °C
Löslichkeit
water: soluble, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Dichte
1.064 g/cm3
HLB
15
Anwendung(en)
cell analysis
SMILES String
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChIKey
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tween® 80 ist ein nichtionisches Detergens und Tensid, das als Ester von Sorbitan und Ölsäure klassifiziert ist. Es handelt sich um eine vielseitige Verbindung, die häufig in verschiedenen biologischen Anwendungen eingesetzt wird, einschließlich Zelllyse, Isolierung von Zellkernen und Zellfraktionierung. Darüber hinaus wird Tween 80 zur Stabilisierung von Proteinen und zur Unterstützung bei Proteinmembranstudien eingesetzt. Seine Wirksamkeit ist auf seine Zugehörigkeit zur Polysorbat-Gruppe zurückzuführen, die durch die Kombination von Sorbitol- und Sorbitan-Ölsäureestern mit Polyethylenglykolketten gekennzeichnet ist. Diese strukturellen Merkmale tragen zu den Emulgatoreigenschaften von Tween 80 und einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten bei.
Anwendung
Nichtionisches Detergens zur selektiven Proteinextraktion und Isolierung von Zellkernen aus Säugerzelllinien.
TWEEN® 80 wird als Trägerstofflösung für spezifische Injektionen in Mäusen und Ratten genutzt.[1][2] Es wird für die Bestimmung der Esterase-Aktivität in Bakterienzellen verwendet.[3]
Biochem./physiol. Wirkung
TWEEN® 80 ist ein Polysorbat-Tensid, das zur Stabilisierung von Proteinen beiträgt und für Proteinmembran-Studien hilfreich ist. Es wird regelmäßig zur Extraktion von Membranproteinen und zur Isolierung von Zellkernen verwendet.[4][5][6]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ausgezeichnetes Benetzungs- und Disperionsmittel
  • Vielseitig einsetzbares Tensid für Ihre Forschung in den Bereichen Zellbiologie und Biochemie
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
HU-210 shows higher efficacy and potency than morphine after intrathecal administration in the mouse formalin test.
Guhring H et al.
European Journal of Pharmacology, 429, 127-127 (2001)
Zandra Gerdes et al.
PloS one, 14(2), e0205378-e0205378 (2019-02-20)
The role of microplastic (MP) as a carrier of persistent organic pollutants (POPs) to aquatic organisms has been a topic of debate. However, the reverse POP transport can occur if relative contaminant concentrations are higher in the organism than in
Yee-Kuen Yam et al.
Frontiers in microbiology, 11, 359-359 (2020-03-21)
Persistence of infection despite extensive chemotherapy with antibiotics displaying low MICs is a hallmark of lung disease caused by Mycobacterium abscessus (Mab). Thus, the classical MIC assay is a poor predictor of clinical outcome. Discovery of more efficacious antibiotics requires
V Ryu et al.
Neuroscience, 167(4), 1227-1238 (2010-03-04)
Previous reports show that vagal afferent innervation of the stomach eventually regenerates from surviving nodose ganglion (NG) neurons after subdiaphragmatic vagotomy. Systemic capsaicin treatment destroys gastric vagal afferent neurons expressing vanilloid receptor 1 (VR1). However, it is not known whether
Esther Visser et al.
Science advances, 6(19), eaax7060-eaax7060 (2020-06-05)
Alcohol use disorder is characterized by a high risk of relapse during periods of abstinence. Relapse is often triggered by retrieval of persistent alcohol memories upon exposure to alcohol-associated environmental cues, but little is known about the neuronal circuitry that
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. This material is free of residual solvents?
    1 answer
    1. This product is not tested for residual solvents. Should this be a requirement, see product 817061, which is tested for Ethylene Oxide, 1,4-Dioxane, and Ethylene glycol. Please see the link below to review this item:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/817061
      Helpful?
  4. What is the boiling point of this specific Tween 80 product?
    1 answer
    1. This product is not tested for boiling point. However, various reference sources cite a boiling point of approximately 100°C.
      Helpful?
  5. Hello, Is there an expiration date or retest date for this product?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of approximately 4 years after the quality release date. A recommended retest date is the time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  6. Is Product P1754, TWEEN® 80, sterile?
    1 answer
    1. The product is not sterile. Autoclaving a solution of TWEEN 80 is generally not advised. Sterile filtration is more easily done if the liquid is warmed to about 40°C and alternate portions of hot distilled water and TWEEN 80 are poured through the 0.22 μm filter. The TWEEN 80 will blend and remain in solution.
      Helpful?
  7. Is it normal for the color of Product P1754, TWEEN® 80, to change from lot to lot?
    1 answer
    1. Yes. According to Sigma-Aldrich's specifications, Product No. P1754 can appear bright yellow to yellow with a green cast.  Please see our Specification Sheet for more information.
      Helpful?
  8. What is the Critical Micelle Concentration (CMC) of Product P1754, TWEEN® 80?
    1 answer
    1. The CMC value is 13-15 mg/Liter.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  10. Is Product P1754, TWEEN® 80, tested for RNase and DNase activity?
    1 answer
    1. No. Product P1754 is not tested for contaminating RNase and DNase activity.  Product P5188 is a Molecular Biology grade product that has been tested for DNase and RNase.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review