Wichtige Dokumente
388866
Brij® 93
average Mn ~357
Synonym(e):
Polyethylenglykol-oleylether, Polyoxyethylen(2)oleylether
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.26 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Mol-Gew.
average Mn ~357
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
Dichte
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
4
SMILES String
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
InChIKey
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Flammpunkt (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?