Merck
389021
Sigma-Aldrich
Poly(propylencarbonat)
average Mn ~50,000 by GPC
Synonym(e):
PPC
About This Item
Lineare Formel:
[CH(CH3)CH2OCO2]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Form
pellets
Mol-Gew.
average Mn ~50,000 by GPC
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Poly(propylencarbonat) (PPC) ist ein aliphatisches Polycarbonat, das hauptsächlich als Verpackungsmaterial und Bindemittelharz verwendet wird. Die Estergruppe ermöglicht der Wirbelsäule eine molekulare Flexibilität. Es wird mit Hilfe einer Reaktion von Kohlendioxid und Propylenoxid hergestellt. Es hat eine geringe thermische Stabilität, die durch eine Kappung des Polymers mit Wirkstoffen verbessert werden kann.
Anwendung
PPC kann in elektrolytischen Verbundwerkstoffen verwendet werden, die bei der Entwicklung von elektrochemischen Geräten genutzt werden können. Es handelt sich um ein biokompatibles und biologisch abbaubares Polymer, das als Gerüst für potenzielle Anwendungen in der Gewebezüchtung verwendet werden kann.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Electrospinning homogeneous nanofibrous poly (propylene carbonate)/gelatin composite scaffolds for tissue engineering
Jing X, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(22), 9391-9400 (2014)
Thermal degradation kinetics of uncapped and end-capped poly (propylene carbonate)
Peng S, et al.
Polymer Degradation and Stability, 80(1), 141-147 (2003)
Poly (propylene carbonate), old copolymers of propylene oxide and carbon dioxide with new interests: catalysis and material properties
Luinstra GA
Polymer Reviews, 48(1), 192-219 (2008)
Preparation and characterization of poly (propylene carbonate)/montmorillonite nanocomposites by solution intercalation
Shi X and Gan Z
European Polymer Journal, 43(12), 4852-4858 (2007)
Non-volatile polymer electrolyte based on poly (propylene carbonate), ionic liquid, and lithium perchlorate for electrochromic devices
Zhou D, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 117(25), 7783-7789 (2013)
Artikel
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.