Merck
341584
Sigma-Aldrich
Poly(vinylalkohol)
Mw 89,000-98,000, 99+% hydrolyzed
Synonym(e):
PVA
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2CHOH-]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
Mw 89,000-98,000
Kugelfallversuch
11.6-15.4 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (482 °F)
Dichte
1.19-1.31 g/cm3
Anwendung(en)
3D bioprinting
advanced drug delivery
SMILES String
C=CO
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChIKey
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polyvinylalkohol (PVOH) ist ein hydrophiles, lineares Polymer, das Copolymere aus Vinylalkohol und Vinylacetat bildet. Daher sind die strukturellen Eigenschaften von Polyvinylalkohol-Polymeren vom Polymerisationsgrad und Hydrolysegrad abhängig. Solche Veränderungen führen zu sowohl chemischen als auch physischen Modifikationen in dem Polymer, z. B. Veresterung, Veretherung, Kristallisierung, Ion-Polymer-Komplexbildung. Modifizierte PVOH-Strukturen sind nützlich für biomedizinische Anwendungen.
Anwendung
NaA-Zeolit-Teilchen wurden in einer Poly(vinylalkohol)-Matrix dispergiert, um eine Mixed-Matrix-Membran zur Untersuchung der pervaporativen Abscheidung von Wasser-Butanol-Mischungen herzustellen. Poly(vinylalkohol)/Gelatine-basierte biokompatible Polymergerüste wurden verwendet, um 3D-Krebsmodelle zu entwickeln.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Polyvinyl Alcohol in Medicine and Pharmacy: A Perspective
Muppalaneni S and Omidian H
Journal of Developing Drugs, 2(3) (2013)
Jina Jang et al.
Micromachines, 11(8) (2020-08-06)
The design or dimension of micro-supercapacitor electrodes is an important factor that determines their performance. In this study, a microsupercapacitor was precisely fabricated on a silicon substrate by irradiating an imprinted furan micropattern with a CO2 laser beam under ambient
Interfacing polymeric scaffolds with primary pancreatic ductal adenocarcinoma cells to develop 3D cancer models
Ricci C, et al.
Biomatter (2014)
Mixed-matrix membrane prepared from crosslinked PVA with NaA zeolite for pervaporative separation of water-butanol mixtures.
Duckkyu O, et al.
Desalination and Water Treatment, 51(25-27), 5362-5370 null
Siti Naqiah Amrun et al.
EBioMedicine, 58, 102911-102911 (2020-07-28)
Given the unceasing worldwide surge in COVID-19 cases, there is an imperative need to develop highly specific and sensitive serology assays to define exposure to Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Pooled plasma samples from PCR positive COVID-19 patients
Artikel
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.