Merck
440744
Sigma-Aldrich
Polycaprolacton
average Mn 80,000
Synonym(e):
2-Oxepanon Homopolymer, 6-Caprolacton Polymer
About This Item
Lineare Formel:
(C6H10O2)n
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Form
pellets (~3 mm)
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 80,000
Verunreinigungen
<0.5% water
mp (Schmelzpunkt)
60 °C (lit.)
Dichte
1.145 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
<2
Anwendung(en)
3D bioprinting
advanced drug delivery
SMILES String
C1CCC(=O)OCC1 (Canonical-SMILES)
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChIKey
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polycaprolacton (PCL) ist ein halbkristallines, hydrophobes, biologisch abbaubares Polyester mit Hauptanwendungen als Wirkstoffverabreichungsmittel, was auf seine Kosteneffizienz, enorme Robustheit und Biokompatibilität zurückzuführen ist. PCL besitzt bestimmte einzigartige Eigenschaften, z. B.:
  • Es zersetzt sich langsamer als andere biologisch abbaubare Polyester unter physiologischen Bedingungen. Diese Eigenschaft kann bei der allmählichen kontrollierten Freisetzung von Wirkstoffen in Zielgeweben genutzt werden.
  • Seine schwach ausgeprägte Oberflächenbenetzung und Wechselwirkung mit biologischen Flüssigkeiten wegen seiner Hydrophobie bewirken eine schlechte Zelladhäsion und -proliferation, weshalb es mit anderen synthetischen/natürlichen Polymeren gemischt wird.
Anwendung
  • Mit Antibiotika beladenes PCL kann zur Behandlung von Infektionen der Atemwege (z. B. Tuberkulose) verwendet werden.
  • Es wurden Untersuchungen auf der Grundlage der phänotypischen Reaktion von humanen mesenchymalen Knochenmarkstammzellen (hBMSCs) für verschiedene Verhältnisse von Chitosan/Polycaprolacton (PCL)-Mischungen durchgeführt.
  • PCL/biomedizinische Keramikmaterialien wurden auf eine potenzielle Regeneration von Knochengewebe hin untersucht.
  • Wirkung von PCL/abgestuftem Insulin/beta-5-Glycerophosphat-Konzentrationen auf die Bildung von osteochondralem Gewebe durch die Differenzierung von aus Fettgewebe gewonnenen Stromazellen.
  • Andere allgemeine Verwendungszwecke: Extrusionsmittel, Gesenkschmierstoffe, Gussformfreigabe, Pigment- und Füllstoffdispersionsmittel sowie Polyestersegmente in Urethanen und Blockpolyestern.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Biologisch abbaubares Polymer
Nicht toxisch, im Boden biologisch abbaubar, breite Mischbarkeit, mechanische Kompatibilität mit vielen Polymeren und gute Adhäsion an einem breiten Spektrum von Substraten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hung-Jen Shao et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 100(12), 3344-3352 (2012-06-27)
The phenotypic responses of human bone marrow mesenchymal cells (hBMSCs) on different ratio of chitosan/polycaprolactone (PCL) blends were investigated in this study. The results showed that hBMSCs existed different morphology on chitosan/PCL blends due to the different adhesion characteristic of
Cevat Erisken et al.
Tissue engineering. Part A, 17(9-10), 1239-1252 (2010-12-30)
The ability to fabricate tissue engineering scaffolds containing systematic gradients in the distributions of stimulators provides additional means for the mimicking of the important gradients observed in native tissues. Here the concentration distributions of two bioactive agents were varied concomitantly
Muhammad Shafiq et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 38(7), e117-e134 (2018-06-02)
The objective of this study was to develop small-diameter vascular grafts capable of eluting SDF (stromal cell-derived factor)-1α-derived peptide and SP (substance P) for in situ vascular regeneration. Polycaprolactone (PCL)/collagen grafts containing SP or SDF-1α-derived peptide were fabricated by electrospinning.
Jixin Xue et al.
Biomaterials, 34(11), 2624-2631 (2013-01-29)
Tissue engineering approach continuously requires for emerging strategies to improve the efficacy in repairing and regeneration of tissue defects. Previously, we developed a sandwich model strategy for cartilage engineering, using the combination of acellular cartilage sheets (ACSs) and chondrocytes. However
Kalaipriya Madhaiyan et al.
International journal of pharmaceutics, 444(1-2), 70-76 (2013-02-02)
Biocompatible PCL polymer nanofiber mediated sustained release of hydrophilic drug and applicability as transdermal delivery system is attempted. This new attempt to investigate water soluble vitamin delivery with hydrophobic polymer nanofiber sustained the release of the vitamin and the method
Artikel
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.