Merck
387592
Sigma-Aldrich
Diethyl-3,5-pyrazoldicarboxylat
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
55-58 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1cc([nH]n1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H12N2O4/c1-3-14-8(12)6-5-7(11-10-6)9(13)15-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
MBWXLICVQZUJOW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)