Wichtige Dokumente
384275
2,3,5-Trichlorpyridin
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
219 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
46-50 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1cnc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C5H2Cl3N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
InChIKey
CNLIIAKAAMFCJG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?