Wichtige Dokumente
467936
3,4,5-Trichlorpyridin
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
75-77 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1cncc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C5H2Cl3N/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H
InChIKey
KKWRVUBDCJQHBZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?