Merck
380040
Sigma-Aldrich
Palladium(II)-nitrat -Lösung
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Palladium dinitrate solution, Palladous nitrate
Größe auswählen
10 ML
CHF 163.00
50 ML
CHF 575.00
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
CHF 163.00
50 ML
CHF 575.00
About This Item
Lineare Formel:
Pd(NO3)2
Molekulargewicht:
230.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: palladium
Konzentration
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
1.118 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pd/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChIKey
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
39182420358076070
Blei(II)-Nitrat 99.999% trace metals basis
203580
Blei(II)-Nitrat
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.118 g/mL at 25 °C
density
1.45 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: palladium
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)