Merck
83750
Sigma-Aldrich
Rhodium(III)-nitrat Hydrat
~36% rhodium (Rh) basis
Synonym(e):
Rhodium trinitrate
Größe auswählen
250 MG
CHF 330.00
1 G
CHF 678.00
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 330.00
1 G
CHF 678.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
N3O9Rh · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.92 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Form
powder
Konzentration
~36% Rh
SMILES String
O.[Rh+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.H2O.Rh/c3*2-1(3)4;;/h;;;1H2;/q3*-1;;+3
InChIKey
QKLCKVVKVHCMIC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rhodium(III)-nitrathydrat ist eine kristallineVerbindung, die vielfach in der Katalyse, Galvanik undGlasindustrie eingesetzt wird.[1]
Anwendung
Rhodium(III)-nitrathydrat eignet sich als Ausgangsstoff für:
  • Synthese von Rh-dotierten Katalysatoren für verschiedene chemische Umwandlungen
  • Zusammen mit Eisen(III)-nitrat-Nonahydrat zur Synthese von Fe–Rh/TiO2-Katalysatoren für Hydrogenisierungsreaktionen[1]
  • Für die Ethen-Hydroformylierung; dabei wird ein bimetallischer Rh/Co-Katalysator durch die Kombination von Rhodium(III)-nitrathydrat und Co(NO3)2 .6H2O synthetisiert.[2]
  • Zur simultanen elektrophoretischen Abscheidung von Cu und Rh aus wässriger Nitratlösung[3]
Verpackung
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschmolzenen Einsatzes.
Piktogramme
Flame over circleCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Insights into the Bimetallic Effects of a RhCo Catalyst for Ethene Hydroformylation: Experimental and DFT Investigations
Ning Huang, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 59, Ning Huang-Ning Huang (2020)
The role of rhodium in the mechanism of the water-gas shift over zirconia supported iron oxide
Hakeem AA, et al.
J. Catal., 313, 34-45 (2014)
The effect of Fe?Rh alloying on CO hydrogenation to C2+ oxygenates
Robert M. Palomino, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 329, 87-94 (2015)
A study of Cu-Rh electrodeposition
Dimitra Anastasiadou, et al.
ChemElectroChem, 10, e202200842-e202200842 (2023)
Effect of rhodium on the water-gas shift performance of Fe2O3/ZrO2 and CeO2/ZrO2: Influence of rhodium precursor.
Hakeem AA,et al.
Catalysis Today, 242, 168-177 (2015)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this compound packaged under inert atmosphere?
    1 answer
    1. Yes, this product is hygroscopic and packaged under an argon.
      Helpful?
  4. What is the concentration of Rh in the solution?
    1 answer
    1. Unfortunately, Rhodium concentration is not determined.