Merck
377783
Sigma-Aldrich
1-Heptyl-4-(4-pyridyl)pyridiniumbromid
95%
Größe auswählen
5 G
CHF 328.00
CHF 328.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 328.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H23BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 328.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
powder, crystals or chunks
Verunreinigungen
2% 1,1′-diheptyl-4,4′-bipyridinium dibromide
2% acetone
mp (Schmelzpunkt)
125-128 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Br-].CCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2ccncc2
InChI
1S/C17H23N2.BrH/c1-2-3-4-5-6-13-19-14-9-17(10-15-19)16-7-11-18-12-8-16;/h7-12,14-15H,2-6,13H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
GBJHAEPTEZMDHU-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)