Merck
384097
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium-dibromid
99%
Synonym(e):
Ethylviologendibromid
Größe auswählen
1 G
CHF 65.10
5 G
CHF 260.00
CHF 65.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 65.10
5 G
CHF 260.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18Br2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 65.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
crystalline
Methode(n)
titration: suitable
mp (Schmelzpunkt)
278 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Br-].[Br-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2BrH/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
LCEBDKLPALDQPV-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Ethyl viologen dibromide is known as 1,1-diethyl- 4,4-bipyridinium dibromide.
Anwendung
Ethyl viologen dibromide has been used as an internal standard in the analysis of paraquat and diquat in the serum using high-performance liquid chromatography.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The quantitative analysis of paraquat in biological samples by liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry.
Wang Z, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 35(1), 23-27 (2011)
Rapid analysis method for paraquat and diquat in the serum using ion-pair high-performance liquid chromatography.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 28(4), 725-728 (2005)