Fortfahren mit
D0940
p-Xylen-bis(N-Pyridiniumbromid)
≥95% purity (TLC), powder
Synonym(e):
DPX
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 272.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18Br2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.16
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
CHF 272.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
p-Xylen-bis(N-Pyridiniumbromid), ≥95% (TLC)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 1 mg/mL
εmax
8.6-9.2 at 256-262 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].[Br-].C(c1ccc(C[n+]2ccccc2)cc1)[n+]3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2.2BrH/c1-3-11-19(12-4-1)15-17-7-9-18(10-8-17)16-20-13-5-2-6-14-20;;/h1-14H,15-16H2;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
MMKBQSJLLGHVIM-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Cationic fluorescence quencher used with ANTS to study membrane permeability and liposome lysis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D8064D1065D8189
color
white to off-white
color
orange to dark red
color
orange to red
color
orange to dark red
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder or solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)