151076
9-Borabicyclo[3.3.1]nonan -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
9-BBN -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.894 g/mL at 25 °C
SMILES String
B1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H15B/c1-3-7-5-2-6-8(4-1)9-7/h7-9H,1-6H2/t7-,8+
InChIKey
FEJUGLKDZJDVFY-OCAPTIKFSA-N
Anwendung
Reaktionsmittel für:
- Lineare Festphasen-Peptidsynthese von Ubiquitinderivaten
- Kupfer-katalysierte Kreuzkupplungen von bororganischen Verbindungen mit primären Alkylhaliden und Pseudohaliden
- Intramolekulare Insertion von Alkenen in Palladium-Stickstoff-Bindungen
- Herstellung von N-(Phosphonoacetyl)-L-ornithin zur Untersuchung der Auswirkungen auf biosynthetische Gene von Arginin in Hefe
- Hetero-Diels-Alder-Reaktion zur Synthese von spirozyklischen Alkaloiden
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.2 °C - closed cup
Artikel
Tandem hydroboration Suzuki Coupling both intermolecular and intramolecular gave diverse alkyl substituted products dppf