Merck
369632
Sigma-Aldrich
Trifluormethansulfonsäure-d
98 atom % D
Synonym(e):
Deuterotrifluormethansulfonsäure
Größe auswählen
1 G
CHF 59.50
5 G
CHF 159.00
10 G
CHF 277.00
CHF 59.50
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 59.50
5 G
CHF 159.00
10 G
CHF 277.00
About This Item
Lineare Formel:
CF3SO3D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 59.50
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
liquid
bp
162 °C (lit.)
Dichte
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)/i/hD
InChIKey
ITMCEJHCFYSIIV-DYCDLGHISA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)