Merck
471356
Sigma-Aldrich
Methansulfonsäure
≥99.0%
Synonym(e):
Mesylic acid, MsOH
About This Item
Lineare Formel:
CH3SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.11
Beilstein:
1446024
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
3.3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
167 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17-19 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 1,000 g/L at 20 °C
Dichte
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=S(O)(C)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
InChIKey
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Methansulfonsäure (MSA) ist eine starke organische Säure. Durch die chemische Oxidation von Dimethylsulfid in der Atmosphäre entsteht MSA in großen Mengen. Durch den biologischen Abbau von MSA werden CO2 und Sulfat gebildet. Sie gilt als umweltfreundliche Säure, da sie im Vergleich zu Mineralsäuren weniger toxisch und korrosiv wirkt.1 In Wasser gelöste MSA gilt als Modellelektrolyt für elektrochemische Prozesse.
Anwendung
Mögliche Verwendungszwecke von Methansulfonsäure:
  • Katalysator bei der Herstellung von linearen Alkylbenzenen mittels Additionsreaktion zwischen langkettigen Olefinen und Benzen.
  • Herstellung von Polyanilin (PANI)/Graphen-Verbundstoffen mit verbesserten thermischen und elektrischen Eigenschaften.
  • Katalysator für die Transformation von Glucose/Xylose-Mischungen in Lävulinsäure und Furfural.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
372.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
189 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Facile in-situ preparation of polyaniline/graphene nanocomposites using methanesulfonic acid.
Kim DH and Park SY.
Polymer, 55(12), 2928-2935 (2014)
Use of methanesulfonic acid as catalyst for the production of linear alkylbenzenes.
Luong BX, et al.
J. Catal., 226(2), 301-307 (2004)
Methanesulfonic acid-catalyzed conversion of glucose and xylose mixtures to levulinic acid and furfural.
Rackemann DW, et al.
Industrial Crops and Products, 52, 46-57 (2014)
Methane Sulphonic Acid is Green Catalyst in Organic Synthesis.
Kulkarni P.
Orient. J. Chem., 31(1), 447-451 (2015)
Microbial metabolism of methanesulfonic acid.
Kelly DP and Murrell JC.
Archives of Microbiology, 172(6), 341-348 (1999)