Wichtige Dokumente
347590
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]ethanol
≥99%
Synonym(e):
4-(Dimethylamino)-phenethylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)c1ccc(CCO)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(2)10-5-3-9(4-6-10)7-8-12/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
CDTPAAZQBPSVGS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?