Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H5Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.97
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-825-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209224
Assay:
≥99%
Bp:
37-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
25.32 psi ( 55 °C), 7.54 psi ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Bromethan, ReagentPlus®, ≥99%
vapor density
~3.75 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
25.32 psi ( 55 °C), 7.54 psi ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
952 °F
expl. lim.
11.25 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
density
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
SMILES string
CCBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI key
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Application
- Inhibition of hydrogen-air mixtures by using chemical vapor additives: Compares the effectiveness of bromoethane and other brominated hydrocarbons in minimizing hydrogen hazards (SK Das et al., 2024).
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromethan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-9.4 °F - closed cup
flash_point_c
-23 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?