Merck
526118
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)benzoylchlorid
97%
Synonym(e):
DMABC
Größe auswählen
1 G
CHF 41.10
5 G
CHF 70.10
CHF 41.10
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 41.10
5 G
CHF 70.10
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NC6H4COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 41.10
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
145-149 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
amine
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H10ClNO/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12/h3-6H,1-2H3
InChIKey
UGJDXRVQCYBXAJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sehr feuchtigkeitsempfindlich, Handhabung unter Schutzgasatmosphäre
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride is also referred to as 4-(chloroformyl)-N,N-dimethylaniline.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1