Merck
347086
Sigma-Aldrich
Yttrium(III)-2-ethylhexanoat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Yttrium tri(2-ethylhexanoate)
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]3Y
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
518.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: yttrium
reagent type: catalyst
SMILES String
CCCCC(CC)C(=O)O[Y](OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/3C8H16O2.Y/c3*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h3*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;;+3/p-3
InChIKey
AGOMHFKGCMKLDA-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.