Wichtige Dokumente
333468
Siliziumtetrabromid
99%
Synonym(e):
Tetrabromsilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.8 (vs air)
Assay
99%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: silicon
bp
153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5 °C (lit.)
Dichte
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Si](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Si/c1-5(2,3)4
InChIKey
AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes