Merck
8.07706
Sigma-Aldrich
Silicon tetrachloride
for synthesis
Synonym(e):
Silicon tetrachloride, Silicon(IV) chloride, Tetrachlorosilane
Größe auswählen
100 ML
CHF 67.10
1 L
CHF 190.00
CHF 67.10
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 67.10
1 L
CHF 190.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl4Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352307
EG-Index-Nummer:
233-054-0
NACRES:
NA.22
CHF 67.10
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
257 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
pH-Wert
1 (5 g/L in H2O)
bp
57 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-70 °C
Dichte
1.48 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Si](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
InChIKey
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99.0 %
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable