Merck
383252
Sigma-Aldrich
Germanium(IV)-iodid
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Germaniumtetraiodid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
GeI4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
580.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Ge](I)(I)I
InChI
1S/GeI4/c2-1(3,4)5
InChIKey
CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)