310018
Pentamethylen-bis(magnesiumbromid) -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Pentan-1,5-di-(magnesiumbromid)
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C
SMILES String
Br[Mg]CCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C5H10.2BrH.2Mg/c1-3-5-4-2;;;;/h1-5H2;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
InChIKey
OUEGHZYBWJTUAD-UHFFFAOYSA-L
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup