307882
(R)-(−)-2-Phenylglycinmethylester -hydrochlorid
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −118°, c = 1 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
189-191 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.COC(=O)[C@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,10H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1
InChIKey
DTHMTBUWTGVEFG-DDWIOCJRSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable