Merck
305359
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl-dimethylsilan
98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H11SiH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
Dichte
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[SiH](C)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H18Si/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
SGKGLPDXRGGPCS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)