263974
Wolfram(IV)-chlorid
95%
Synonym(e):
Wolframtetrachlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: tungsten
SMILES String
Cl[W](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.W/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChIKey
YOUIDGQAIILFBW-UHFFFAOYSA-J
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges