Merck
682098
Sigma-Aldrich
Boranammoniak-Komplex
greener alternative
95%
Synonym(e):
Amin-Trihydrobor, Borazan
Größe auswählen
1 G
CHF 75.50
10 G
CHF 484.00
100 G
CHF 3’240.00
CHF 75.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 75.50
10 G
CHF 484.00
100 G
CHF 3’240.00
About This Item
Lineare Formel:
H3N · BH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
30.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 75.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
B.N
InChI
1S/BH3.H3N/h2*1H3
InChIKey
WZMUUWMLOCZETI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Amminboran ist auch unter der Bezeichnung Borazan bekannt und hat einen hohen Wasserstoffgehalt (rund 20 % der Masse). Ein thermischer Zerfall von Borazan findet im Temperaturbereich von 77–137 °C statt und ist begleitet von Wasserstofffreisetzung und Hitzeentwicklung. Es kann möglicherweise zukünftig als Wasserstoffquelle von Brennstoffzellen Verwendung finden.[1]
Boran-Ammoniak-Komplex ist ein neues Material, in dem Ammoniak durch alle vier seiner Atome eng an einen Liganden gebunden ist. Es handelt sich um einen Donor-Akzeptor-Komplex, der gebildet wird, wenn eine Lewis-Base (NH3) ein Elektron an eine Lewis-Säure (BH3) abgibt. Es hat eine B-N-Bindungsdistanz von 1,564 Å.[2][3]
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
Borazan wird vielfach als Quelle für Amminboran zur Bildung von hexagonalen Bornitrid-Monoschichten verwendet, welche als Substrat für das Wachstum von Graphenen dienen.[4][5][6][7]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Serena Casanova et al.
Nanoscale, 12(41), 21138-21145 (2020-07-15)
The rejection of particles with different charges and sizes, ranging from a few Ångstroms to tens of nanometers, is key to a wide range of industrial applications, from wastewater treatment to product purification in biotech processes. Carbon nanotubes (CNTs) have
Yuewen Sheng et al.
ACS nano, 13(4), 4530-4537 (2019-03-22)
The solid progress in the study of a single two-dimensional (2D) material underpins the development for creating 2D material assemblies with various electronic and optoelectronic properties. We introduce an asymmetric structure by stacking monolayer semiconducting tungsten disulfide, metallic graphene, and
Wei Fu et al.
ACS nano, 14(4), 3917-3926 (2020-02-13)
The breaking of multiple symmetries by periodic lattice distortion at a commensurate charge density wave (CDW) state is expected to give rise to intriguing interesting properties. However, accessing the commensurate CDW state on bulk TaS2 crystals typically requires cryogenic temperatures
Hyo Ju Park et al.
Science advances, 6(10), eaay4958-eaay4958 (2020-03-18)
Hexagonal boron nitride (hBN) is an insulating two-dimensional (2D) material with a large bandgap. Although known for its interfacing with other 2D materials and structural similarities to graphene, the potential use of hBN in 2D electronics is limited by its
Qiuxia Zhou et al.
Journal of colloid and interface science, 508, 542-550 (2017-09-05)
The design and fabrication of highly active and durable catalysts for the ammonia borane (AB) hydrolysis has been one of significant issues in the application of green and economic hydrogen energy. Nanoporous (NP) PtCo/Co
Verwandter Inhalt
Batterien, Brennstoffzellen und Superkondensatoren basieren auf dem Prinzip der elektrochemischen Energieerzeugung. Erfahren Sie mehr ihre Funktionsweise sowie die Trennung von Elektronen- und Ionentransport.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. what is the size of Borane-ammonia particles
    1 answer
    1. The particle size of this product has not been determined.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf