Wichtige Dokumente
304093
1,4-Dibrom-2-fluorbenzol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
216 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
33-36 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H3Br2F/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChIKey
WNSNPGHNIJOOPM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?