Merck
301124
Sigma-Aldrich
Lithiumdicyclohexylamid
97%
Größe auswählen
25 G
CHF 217.00
100 G
CHF 645.00
CHF 217.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 217.00
100 G
CHF 645.00
About This Item
Lineare Formel:
(C6H11)2NLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 217.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
SMILES String
[Li]N(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22N.Li/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h11-12H,1-10H2;/q-1;+1
InChIKey
HTZGVHYSMVGNOV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)