Wichtige Dokumente
300810
Tetrahydro-2-(2-propinyloxy)-2H-pyran
98%
Synonym(e):
(2-Propynyloxy)tetrahydropyran, (±)-Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran, 1-(2′-Tetrahydropyranyloxy)-2-propyne, 1-(Tetrahydro-2H-pyranyloxy)-2-propyne, 1-(Tetrahydropyranyloxy)prop-2-yne, Oct-2-yne-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
63-65 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C#CCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-9-8-5-3-4-7-10-8/h1,8H,3-7H2
InChIKey
HQAXHIGPGBPPFU-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?