Wichtige Dokumente
8.07050
Sigma-Aldrich
2-Propyn-1-ol
for synthesis
Synonym(e):
Propargylalkohol, Ethinylcarbinol
Größe auswählen
250 ML
CHF 41.30
1 L
CHF 96.70
CHF 41.30
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 41.30
1 L
CHF 96.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
EG-Index-Nummer:
203-471-2
NACRES:
NA.22
CHF 41.30
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
10 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
365 °C
Wirksamkeit
56 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.9-86.2 % (v/v)
pH-Wert
3 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
114-115 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-53 °C
Übergangstemp.
flash point 33 °C
Löslichkeit
1000 g/L
Dichte
0.95 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCC#C
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
InChIKey
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
2-Propyn-1-ol for synthesis. CAS 107-19-7, pH 3 (500 g/l, H₂O, 20 °C).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%)≥ 99.0 % (a/a)Dichte (d 20 °C/ 4 °C)0.948 - 0.950Identität (IR)entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup