Merck
318558
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)propargylalkohol
99%
Synonym(e):
3-Trimethylsilyl-2-propin-1-ol
Größe auswählen
5 G
CHF 65.40
CHF 65.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 65.40
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiC≡CCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.24
Beilstein:
1902505
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 65.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
76 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
C[Si](C)(C)C#CCO
InChI
1S/C6H12OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h7H,5H2,1-3H3
InChIKey
ZVGCJDPEKKEYES-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)